焦磷酸钠十水合物 99+% for analysis
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 焦磷酸四钠, 二磷酸钠, 无机焦磷酸盐
205970250 205975000
ACRO205970250EA 0 CNY
ACRO205970250 ACRO205975000
焦磷酸钠十水合物 99+% for analysis
焦磷酸钠十水合物
分子式: Na₄P₂O₇·10H₂O
分子量: 446.06 g/mol
沸点: 93.8 °C (760 mmHg)
溶点: 80 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149200
CAS号: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystals
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)
Impurity ≤0.1 % (ortho-phosphate (as PO4))