钼酸钠二水合物 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 钼酸
VWRC27936.233EA 497 CNY
VWRC27936.233 VWRC27936.290 VWRC27936.460
钼酸钠二水合物 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
钼酸钠二水合物
分子式: Na₂MoO₄·2H₂O
分子量: 241.95 g/mol
溶点: 687
密度: 3.28 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149170
CAS号: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm