钼酸钠二水合物 99+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 钼酸
206370050 206371000 206375000
ACRO206370050EA 0 CNY
ACRO206370050 ACRO206371000 ACRO206375000
钼酸钠二水合物 99+%
钼酸钠二水合物
分子式: Na₂MoO₄·2H₂O
分子量: 241.95 g/mol
溶点: 687
密度: 3.28 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149170
CAS号: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %