重铬酸钠 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 红矾钠
219240010 219240025
ACRO219240010EA 0 CNY
ACRO219240010 ACRO219240025
重铬酸钠 99%
重铬酸钠
分子式: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
溶点: 357 °C
密度: 2,35 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149166
CAS号: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN号: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08754
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange Crystals or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.5 to 3.9 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)