柠檬酸一水合物 ≥98%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 一水柠檬酸
VWRC20278.298EA 465 CNY
VWRC20278.298 VWRC20278.367 VWRC20278.460
柠檬酸一水合物 ≥98%, TECHNICAL
柠檬酸一水合物
分子式: C₆H₈O₇.H₂O
分子量: 210.14 g/mol
溶点: 135…152 °C
密度: 1.552 g/cm³ (20 °C)
闪点: 173.9 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149972
CAS号: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %