柠檬酸一水合物 ≥99%, powder, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC20275.298EA 523 CNY
VWRC20275.298 VWRC20275.367
柠檬酸一水合物 ≥99%, powder, GPR RECTAPUR®
柠檬酸一水合物
分子式: C₆H₈O₇.H₂O
溶点: 135…152 °C
密度: 1,552 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149972
CAS号: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm