柠檬酸一水合物 99-102% ACS
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC0908-2.5KGEA 2348 CNY
VWRC0908-2.5KG VWRC0908-500G VWRC0908-50KG
柠檬酸一水合物 99-102% ACS
柠檬酸一水合物
分子式: C₆H₈O₇.H₂O
溶点: 135…152 °C
密度: 1,552 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149972
CAS号: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Carbonizable Substances Pass
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤3 ppm
Lead ≤2 ppm
Oxalate test Pass
Phosphate ≤0.001%
Purity 99 - 102%
Residue after ignition ≤0.02%
Sulphfur compounds (as SO4) ≤0.002%