硝酸银 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
VWRC30475.297EA
691
CNY
VWRC30475.297
VWRC30475.322
硝酸银 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
硝酸银
分子式:
AgNO₃ 密度: 1,01 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003414 CAS号: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN号: 3082 ADR: 9,III |
|
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0499 - 0.0501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |