硫酸 4 mol/l (8 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液, 用于根据NF T 90-101标准测定COD
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC30148.320EA
0
CNY
VWRC30148.377
VWRC30148.320
VWRC30148.297
硫酸 4 mol/l (8 N) 在水溶液中, AVS TITRINORM 滴定液, 用于根据NF T 90-101标准测定COD
硫酸
分子式:
H₂SO₄ 分子量: 98,08 g/mol 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064589 CAS号: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN号: 2796 ADR: 8,II |
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 3.992 - 4.008 mol/l |
Chemical oxygen demand (COD) | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |