D-樟脑 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
227841000
227845000
ACRO227841000EA
0
CNY
ACRO227841000
ACRO227845000
D-樟脑 97%
D-樟脑
分子式:
C₁₀H₁₆O 沸点: 408 °C (1013 hPa) 溶点: 176…180 °C 密度: 0,992 g/cm³ (20 °C) 闪点: 64 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064149 CAS号: 464-49-3 EINECS: 207-355-2 UN号: 2717 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01739 |
产品技术规格
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 174 to 179 °C |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +41° to +44° (20 °C, 589 nm) (c=10, alcohol) |