D-樟脑 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
227841000 227845000
ACRO227841000EA 0 CNY
ACRO227841000 ACRO227845000
D-樟脑 97%
D-樟脑
分子式: C₁₀H₁₆O
沸点: 408 °C (1013 hPa)
溶点: 176…180 °C
密度: 0,992 g/cm³ (20 °C)
闪点: 64 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064149
CAS号: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN号: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +41° to +44° (20 °C, 589 nm) (c=10, alcohol)