硫酸 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC30144.328EA 353 CNY
VWRC30144.328 VWRC30144.363 VWRC30144.408
硫酸 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
硫酸
分子式: H₂SO₄
分子量: 98.08 g/mol
沸点: 330
溶点: 10.38
密度: 1.01 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 3264
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l