硫酸 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
VWRC30143.291EA
240
CNY
VWRC30143.291
VWRC30143.405
硫酸 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
硫酸
分子式:
H₂SO₄ 密度: 1,02 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064589 CAS号: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN号: 3264 ADR: 8,III |
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.2495 - 0.2505 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |