硫酸 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
VWRC30146.291EA
213
CNY
VWRC30146.291
VWRC30146.400
硫酸 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
硫酸
分子式:
H₂SO₄ 密度: 1,004 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064589 CAS号: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN号: 2796 ADR: 8,II |
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.01996 - 0.02004 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |