硫代硫酸钠 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
VWRC31553.294EA 268 CNY
VWRC31553.294 VWRC31553.363 VWRC31553.408
硫代硫酸钠 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
硫代硫酸钠
分子式: Na₂S₂O₃
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003499
CAS号: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed