氢氧化钠 5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
苛性钠
VWRC31624.290EA
293
CNY
VWRC31624.290
VWRC31624.320
氢氧化钠 5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
氢氧化钠
分子式:
NaOH 沸点: 109 °C (1013 hPa) 密度: 1,186 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003548 CAS号: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN号: 1824 ADR: 8,II |
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 4.99 - 5.01 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |