氢氧化钠 2 mol/l (2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 苛性钠
VWRC98108.290EA 251 CNY
VWRC98108.290 VWRC98108.360 VWRC98108.400
氢氧化钠 2 mol/l (2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
沸点: 1390
溶点: 323
密度: 1.078 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
现在订购
产品技术规格
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l