氢氧化钠 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. USP, NF volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 苛性钠
VWRC31627.368EA 487 CNY
VWRC31627.368 VWRC31627.404 VWRC31627.290
氢氧化钠 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. USP, NF volumetric solution
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
沸点: 1390
溶点: 323
密度: 1.04 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
Conforms to BDH 19139 Passes test