氢氧化钠 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC31956.296EA 292 CNY
VWRC31956.296 VWRC31956.410
氢氧化钠 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
氢氧化钠
分子式: NaOH
沸点: >105 °C (1013 hPa)
密度: 1,02 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST traceable Confirmed