氢氧化钠 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 苛性钠
VWRC31770.294EA 129 CNY
VWRC31770.294 VWRC31770.363 VWRC31770.374 VWRC31770.408 VWRC31770.443
氢氧化钠 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
沸点: 1390
溶点: 323
密度: 1.003 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 to 0.1002 mol/l
Conforms to BDH 19145 Passes test