高锰酸钾 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
|
|
Synonyms:
Permanganic acid potassium salt
VWRC31455.295EA
337
CNY
VWRC31455.295
VWRC31455.320
高锰酸钾 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
高锰酸钾
分子式:
KMnO₄ 分子量: 158.03 g/mol 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011364 CAS号: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN号: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 12,07824 |
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.01996 - 0.02004 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |