高氯酸 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
PCA
VWRC30110.264EA
327
CNY
VWRC30110.264
VWRC30110.297
VWRC30110.320
高氯酸 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
高氯酸
分子式:
HClO₄ 分子量: 100.46 g/mol 沸点: 120 °C (1013 hPa) 溶点: -101 密度: 1.050 g/cm³ (20 °C) 闪点: 40 °C (closed cup) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011325 CAS号: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN号: 2920 ADR: 8 (3) II |
|
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |