盐酸 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
VWRCE447-1LEA 2085 CNY
VWRCE447-1L VWRCE447-500ML
盐酸 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
盐酸
分子式: HCl
分子量: 36.46 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011324
CAS号: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN号: 1789
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Base Titration 900 – 1100 mmol/l