盐酸 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
VWRC31954.290EA
187
CNY
VWRC31954.290
VWRC31954.368
VWRC31954.404
盐酸 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
盐酸
分子式:
HCl 密度: 1,02 g/cm³ 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011324 CAS号: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN号: 1789 ADR: 8,III |
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.499 - 0.501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |