盐酸 0.4 mol/l (0.4 N)
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
VWRC30021.290EA 415 CNY
VWRC30021.290
盐酸 0.4 mol/l (0.4 N)
盐酸
分子式: HCl
分子量: 36.46 g/mol
密度: 1.02 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011324
CAS号: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN号: 1789
ADR: 8 III