盐酸 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
供应商: VWR Chemicals
|
Warning
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
VWRC31955.327EA
360
CNY
VWRC31955.327
VWRC31955.373
VWRC31955.407
VWRC31955.442
VWRC31955.293
盐酸 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
盐酸
分子式:
HCl 分子量: 36.46 g/mol 密度: 1.004 g/cm³ (25 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011324 CAS号: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN号: 1789 ADR: 8 III |
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |