十二烷基硫酸钠 0.004 mol/l in aqueous solution
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: SDS, 月桂基硫酸盐, 月桂基硫酸钠
VWRC307128.0500EA 462 CNY
VWRC307128.0500 VWRC307128.1000
十二烷基硫酸钠 0.004 mol/l in aqueous solution
十二烷基硫酸钠
分子式: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
分子量: 288.38 g/mol
密度: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036175
CAS号: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM