(±)-1,3-丁二醇 99%, 超纯
供应商: Thermo Fisher Scientific
107620010 107620025
ACRO107620010EA 0 CNY
ACRO107620010 ACRO107620025
(±)-1,3-丁二醇 99%, 超纯
(±)-1,3-丁二醇
分子式: C₄H₁₀O₂
沸点: 203…204 °C (760 mmHg)
溶点: –54 °C
密度: 1,01 g/cm³
闪点: 109 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004554
CAS号: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA