(±)-2-辛醇 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 己基甲基甲醇
129410010 129411000
ACRO129410010EA 0 CNY
ACRO129410010 ACRO129411000
(±)-2-辛醇 97%
(±)-2-辛醇
分子式: C₈H₁₈O
分子量: 130.23 g/mol
沸点: 174…181 °C (760 mmHg)
溶点: –38 °C
密度: 0.81 g/cm³
闪点: 72 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004591
CAS号: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
Merck Index: 13,06785
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %