2-丁醇 ≥99% analytical reagent
供应商: VWR Chemicals
Warning
VWRC20812.295EA 398 CNY
VWRC20812.295 VWRC20812.320
2-丁醇 ≥99% analytical reagent
2-丁醇
分子式: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
沸点: 94 °C (1013 hPa)
溶点: –115 °C
密度: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
闪点: 23 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004569
CAS号: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN号: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %