2-丁醇 ≥98%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 仲丁醇
VWRC20811.292EA 524 CNY
VWRC20811.292 VWRC20811.326
2-丁醇 ≥98%, GPR RECTAPUR®
2-丁醇
分子式: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
分子量: 74.12 g/mol
沸点: 94
溶点: –115 °C
密度: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
闪点: 23
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004569
CAS号: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN号: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98 %
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 100 ppm