硫酸 62% for the determination of fats in cheese according to Gerber
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC84509.290EA 336 CNY
VWRC84509.290 VWRC84509.360
硫酸 62% for the determination of fats in cheese according to Gerber
硫酸
分子式: H₂SO₄
沸点: >100 °C (1013 hPa)
密度: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 1830
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Density (20/4) 1.517 - 1.527
Assay 61.7 - 62.7 %