硫酸 50%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC20696.293EA
316
CNY
VWRC20696.293
VWRC20696.460
硫酸 50%, TECHNICAL
硫酸
分子式:
H₂SO₄ 沸点: >100 °C (1013 hPa) 密度: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064589 CAS号: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN号: 2796 ADR: 8,II |
产品技术规格
Assay | Min. 50 % |