硫酸 50%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC20696.293EA 316 CNY
VWRC20696.293 VWRC20696.460
硫酸 50%, TECHNICAL
硫酸
分子式: H₂SO₄
沸点: >100 °C (1013 hPa)
密度: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 2796
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 50 %