硫酸 25%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC84513.290EA 279 CNY
VWRC84513.290 VWRC84513.360 VWRC84513.460
硫酸 25%, GPR RECTAPUR®
硫酸
分子式: H₂SO₄
分子量: 98.08 g/mol
沸点: >100 °C (1013 hPa)
溶点: 10.38
密度: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 2796
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Assay 24 - 26 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm