Orthophosphoric acid 85% 85%, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Danger
Synonyms: 正磷酸
79617-1L 79617-250ML
SIAL79617-1LEA 0 CNY
SIAL79617-1L SIAL79617-250ML
Orthophosphoric acid 85% 85%, Sigma-Aldrich®
磷酸
分子式: H₃PO₄
分子量: 98 g/mol
沸点: 158
溶点: 21
密度: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011340
CAS号: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN号: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344