磷酸 85% ≥85%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
供应商: Merck
Danger
Synonyms: 正磷酸
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00573.1000 1.00573.0510
MERC1.00573.1000EA 0 CNY
MERC1.00573.1000 MERC1.00573.0510
磷酸 85% ≥85%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
磷酸
分子式: H₃PO₄
分子量: 98 g/mol
沸点: 158
溶点: 21
密度: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011340
CAS号: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN号: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
现在订购
产品技术规格
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)