磷酸 85% ≥85% ACS
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRCE582-500MLEA
1174
CNY
VWRCE582-500ML
VWRCE582-50ML
磷酸 85% ≥85% ACS
磷酸
分子式:
H₃PO₄ 溶点: 28 °C 密度: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011340 CAS号: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN号: 1805 ADR: 8,III |
产品技术规格
Antimony | <0.002% |
APHA | ≤10 |
Arsenic | ≤0.0001% |
Assay | ≤85% |
Calcium | ≤0.002% |
Chloride | ≤0.0003% |
Heavy Metals | ≤0.001% |
Insoluble Matter | ≤0.001% |
Iron | ≤0.003% |
Magnesium | ≤0.002% |
Manganese | ≤0.5 ppm |
Nitrate | ≤0.0005% |
Potassium | ≤0.005% |
Reducing Substances | Pass |
Sodium | ≤0.025% |
Sulphate | ≤0.003% |
Volatile Acids | ≤0.001% |