磷酸 75% ≥75%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 正磷酸
VWRC20623.292EA 933 CNY
VWRC20623.292 VWRC20623.361
磷酸 75% ≥75%, GPR RECTAPUR®
磷酸
分子式: H₃PO₄
密度: 1,689 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011340
CAS号: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN号: 1805
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Assay 75 - 78 %
Density (20/4) 1.579 - 1.610
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm