量筒
供应商: VWR Collection
VWRI612-3837EA 442 CNY
VWRI612-3837 VWRI612-3840 VWRI612-3838 VWRI612-3836 VWRI612-3835 VWRI612-3834 VWRI612-3833 VWRI612-3832 VWRI612-3839
量筒
量筒 Measuring Cylinders
3.3级硼硅玻璃,高型,A级
  • 校准容量 (TC, In)
  • 六角形玻璃基座
  • 蓝色刻度,主要刻度处有环形标线
DIN 12680
Certifications: DIN 12680
订购须知 带批次证书