氢氧化钠 50% in aqueous solution, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC28265.322EA 651 CNY
VWRC28265.322 VWRC28265.446 VWRC28265.366
氢氧化钠 50% in aqueous solution, TECHNICAL
氢氧化钠
分子式: NaOH
沸点: 119…135 °C (1013 hPa)
溶点: 9…10 °C
密度: 1,53 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Assay 47 - 51 %