氢氧化钠 35% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC28224.296EA 269 CNY
VWRC28224.296 VWRC28224.365 VWRC28224.445
氢氧化钠 35% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
氢氧化钠
分子式: NaOH
沸点: 119…135 °C (1013 hPa)
溶点: 9…10 °C
密度: ∼1,38 g/ml
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Assay 34 - 36 %
Density (20/4) 1.370 - 1.390
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm