氢氧化钠 35% in aqueous solution, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 苛性钠
VWRC28221.296EA 230 CNY
VWRC28221.296 VWRC28221.365 VWRC28221.445 VWRC28221.558
氢氧化钠 35% in aqueous solution, TECHNICAL
氢氧化钠
分子式: NaOH
分子量: 40 g/mol
沸点: 119…135 °C (1013 hPa)
溶点: 9…10 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003548
CAS号: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN号: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 34 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm