氢氧化钠 30% in aqueous solution, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC28217.292EA
209
CNY
VWRC28217.292
VWRC28217.441
VWRC28217.554
VWRC28217.361
氢氧化钠 30% in aqueous solution, TECHNICAL
氢氧化钠
分子式:
NaOH 沸点: 119…135 °C (1013 hPa) 溶点: 9…10 °C 密度: 1,53 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003548 CAS号: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN号: 1824 ADR: 8,II |
产品技术规格
Assay | Min. 29 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |