过氧化氢 33% unstabilised, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC23613.297EA 233 CNY
VWRC23613.297 VWRC23613.366 VWRC23613.446
过氧化氢 33% unstabilised, TECHNICAL
过氧化氢
分子式: H₂O₂
沸点: 107 °C (1013 hPa)
溶点: –26 °C
密度: 1,11 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011333
CAS号: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN号: 2014
ADR: 5.1 (8),II
现在订购
产品技术规格
Assay 31 - 36 %