Nitric acid 68%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC20406.292EA 167 CNY
VWRC20406.292 VWRC20406.361
Nitric acid 68%, TECHNICAL
硝酸
分子式: HNO₃
沸点: 120,5 °C (1013 hPa)
溶点: –42 °C
密度: 1,4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011349
CAS号: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN号: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
现在订购
产品技术规格
Assay 68 - 70 %