硝酸 60%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC20421.294EA 528 CNY
VWRC20421.294 VWRC20421.551 VWRC20421.460
硝酸 60%, GPR RECTAPUR®
硝酸
分子式: HNO₃
沸点: ~120 °C (1013 hPa)
溶点: –22 °C
密度: 1,37 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011349
CAS号: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN号: 2031
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 60 %
Density (20/4) 1.366 - 1.380
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm