硝酸 52,5%, AnalaR NORMAPUR® 分析试剂
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC20420.462EA
0
CNY
VWRC20420.462
VWRC20420.325
VWRC20420.291
硝酸 52,5%, AnalaR NORMAPUR® 分析试剂
硝酸
分子式:
HNO₃ 分子量: 63,01 g/mol 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011349 CAS号: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN号: 2031 ADR: 8,II |
产品技术规格
Assay | 52.5 - 54.0 % |
Density (20/4) | 1.325 - 1.335 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 2 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 2 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.05 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.4 ppm |