硝酸 52,5%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Nitric acid solution
VWRC20412.293EA 381 CNY
VWRC20412.293 VWRC20412.362
硝酸 52,5%, GPR RECTAPUR®
硝酸
分子式: HNO₃
分子量: 63.01 g/mol
沸点: 87
溶点: -42
密度: 1.51
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011349
CAS号: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN号: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
现在订购
产品技术规格
Assay 52.5 - 54.0 %
Density (20/4) 1.325 - 1.335
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm