高氯酸 70% 在水里 ACS
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
424030010 424032500
ACRO424030010EA 0 CNY
ACRO424030010 ACRO424032500
高氯酸 70% 在水里 ACS
高氯酸
分子式: HClO₄
沸点: 160…181 °C (1013 hPa)
溶点: –18 °C
密度: 1,66 g/cm³
闪点: 113 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011325
CAS号: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN号: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.003 %
Titration with NaOH 69.0 to 72.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Silicate and phosphate ≤5 ppm (as SiO2)
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %