盐酸 6 mol/l (6 N), Reagent Grade
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
VWRCE484-500MLEA 2539 CNY
VWRCE484-500ML VWRCE484-1L
盐酸 6 mol/l (6 N), Reagent Grade
盐酸
分子式: HCl
分子量: 36.46 g/mol
密度: 1.06 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011324
CAS号: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN号: 1789
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Concentration 5.4 – 6.6 moles/l