盐酸 30%, TECHNICAL
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
VWRC20251.365EA 528 CNY
VWRC20251.365 VWRC20251.445
盐酸 30%, TECHNICAL
盐酸
分子式: HCl
分子量: 36.46 g/mol
溶点: –30 °C
密度: 1.18 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011324
CAS号: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN号: 1789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119484862-27
现在订购
产品技术规格
Assay 29 - 31 %